Learn More
Nitrate d’ammonium, + 99 %, pour analyse, ACROS Organics™
Nitrate d’ammonium, + de 99 %, H4N2O3, Numéro CAS -6484-52-2, nitricum d’ammonium, salpêtre d’ammonium, sel d’ammonium, acide nitrique, nigram, nitrato amonico, nitrate d’ammoniac, salpêtre allemand, nitrate d’ammonium, 500 g, 210,0°C, CHEBI :63038, 5 ppm max, 5 ppm max., blanc, 1,7200 g/ml
24.25€
Identifiants chimiques
| CAS | 6484-52-2 |
|---|---|
| Formule moléculaire | H4N2O3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 80.04 |
| Numéro MDL | MFCD00011425 |
| Clé InChI | DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O |
| Synonyme | ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills |
| CID PubChem | 22985 |
| ChEBI | CHEBI:63038 |
| Nom IUPAC | nitrate d’azanium |
| SMILES | [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
| Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
10413482
|
Thermo Scientific Acros
205861000 |
100g | Flacon en plastique |
24.25€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| CHEBI:63038 | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
Spécification
| Ammonium nitrate | |
| 6484-52-2 | |
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| 15,531 | |
| Solubility in water: 190g/100mL (20°C). Other solubilities: 1g/20mL alcohol,1g/8mL methanol | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] | |
| 80.04 | |
| CHEBI:63038 | |
| 99+% | |
| 0.01% max. (as SO4) | |
| 1.7200g/mL |
| p.a. | |
| 99+% | |
| NH4NO3 | |
| 01,39; 15,14 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O | |
| nitrate d’azanium | |
| 22985 | |
| 80.04 | |
| Analyse | |
| 1.72 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Keep/Store away from clothing/ combustible materials.
In case of fire: Use water spray for extinction.
Wear protective gloves/protective clothing/
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 229-347-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR9050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ammonium nitrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.