Learn More
Nitrate d’ammonium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10413482 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10413482 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10413482 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205861000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Nitrate d’ammonium, + de 99 %, H4N2O3, Numéro CAS -6484-52-2, nitricum d’ammonium, salpêtre d’ammonium, sel d’ammonium, acide nitrique, nigram, nitrato amonico, nitrate d’ammoniac, salpêtre allemand, nitrate d’ammonium, 500 g, 210,0°C, CHEBI :63038, 5 ppm max, 5 ppm max., blanc, 1,7200 g/ml
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6484-52-2
Formule moléculaire H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 80.04
Numéro MDL MFCD00011425
Clé InChI DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonyme ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
CID PubChem 22985
ChEBI CHEBI:63038
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 210.0°C
Nom chimique ou matériau Ammonium nitrate
Point de fusion 169.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 4.5 to 6 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.01% max. (as SO4)
Gravité spécifique 1.72
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Densité 1.7200g/mL
Formule linéaire NH4NO3
Fieser 01,39; 15,14
Merck Index 15,531
Informations sur la solubilité Solubility in water: 190 g/100mL (20°C). Other solubilities: 1 g/20mL alcohol, 1 g/8mL methanol
Nom IUPAC nitrate d’azanium
Poids de la formule 80.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.