Learn More
O,O’-diméthyldithiophosphate d’ammonium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364666 10 g 10g
11374666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32592.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1066-97-3 | C2H10NO2PS2 | 175.201 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-97-3
Formule moléculaire C2H10NO2PS2
Poids moléculaire (g/mol) 175.201
Numéro MDL MFCD09753116
Clé InChI PPGORMGERPBFTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium o,o-dimethyl dithiophosphate, ammonium o,o'-dimethyldithiophosphate, ammonium o,o-dimethyl sulfanidylphosphonothioate, ammonium dimethyl phosphorodithioate, ammonium o,o'-dimethylphosphorodithioate, azanium dimethoxy-sulfanylidene-sulfido, o,o-dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt, ammonium dimethoxy-sulfido-thioxo-$l^ 5-phosphane, azanium;dimethoxy-sulfanylidene-sulfido-?^ 5-phosphane
CID PubChem 6451175
Nom IUPAC azanium;diméthoxy-sulfanyllidène-sulfido-$l^[5}-phosphane
SMILES COP(=S)(OC)[S-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate
Point de fusion 146°C to 150°C
Odeur Weak
Quantité 10 g
Poids de la formule 175.21
Pourcentage de pureté 95%