Learn More
Oxalate d’ammonium monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493973 100 g 100g
11403983 500 g -
11413983 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493973 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10263.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6009-70-7 | C2H10N2O5 | 142.111 g/mol
Ammonium oxalate monohydrate is widely utilized as a buffering reagent and a dispersant to determine the surface interaction of platelets. It finds an application to study its acute poisoning effect on sheep and to investigate the formation of oxalate monoalkylamide in the human lens. It is also used in the detection and determination of calcium, lead, fluoride and rare earth metals. It is employed as chelators and forms complexes with metals. It acts as reducing agent in gold extraction and is an active ingredient of ferrous metal surface polishing fluid. It is a promoting agent in production of cobalt oxide and nickel oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate d’oxalate d’ammonium est largement utilisé comme réactif tampon et comme dispersant pour déterminer l’interaction de surface des plaquettes. Il trouve une application pour étudier son effet d’empoisonnement aigu sur les moutons et pour étudier la formation d’oxalate monoalkylamide dans la lentille humaine. Il est également utilisé pour la détection et la détermination du calcium, du plomb, du fluorure et des métaux de la terre rare. Il est utilisé comme chélateurs et forme des complexes avec des métaux. Il agit comme agent réducteur dans l’extraction de l’or et est un ingrédient actif du liquide de polissage de surface en métal ferreux. C’est un agent de promotion dans la production d’oxyde de cobalt et d’oxyde de nickel.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6009-70-7
Formule moléculaire C2H10N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 142.111
Numéro MDL MFCD00149694
Clé InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
CID PubChem 516808
Nom IUPAC oxalate de diazanium hydraté
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium oxalate monohydrate
Point de fusion 70°C (decomposition)
Densité 1.5 g/mL
Plage de pourcentage du dosage >99%
Formule linéaire (COONH4)2·H2O
Quantité 100 g
Numéro UN UN3288
Beilstein 3759830
Merck Index 14,537
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 142.11 (124.10Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate monohydrate