Learn More
Oxalate d'ammonium monohydraté, TRC
Code produit 30340358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340358 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340358 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA634120500G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Oxalate Monohydrate
CAS 6009-70-7
Formule moléculaire C2H2O4 . 2H3N . H2O
Quantité 500 g
Synonyme Ammonium Oxalate ((NH4)2C2O4) Monohydrate, Diammonium Oxalate Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3
SMILES N.N.O.OC(=O)C(=O)O
Nom IUPAC oxalato de diazanio
Poids moléculaire (g/mol) 124.1
Poids de la formule 142.059