Learn More
Oxalate d'ammonium monohydraté, TRC
Product Code. 30346772
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
Unit Size:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30346772 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30346772 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA63412050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium Oxalate Monohydrate
CAS 6009-70-7
Formule moléculaire C2H2O4 . 2H3N . H2O
Quantité 50 g
Synonyme Ammonium Oxalate ((NH4)2C2O4) Monohydrate, Diammonium Oxalate Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3
SMILES N.N.O.OC(=O)C(=O)O
Nom IUPAC oxalato de diazanio
Poids moléculaire (g/mol) 124.1
Poids de la formule 142.059