Learn More
Oxalate d'ammonium monohydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Oxalate Monohydrate |
| CAS | 6009-70-7 |
| Formule moléculaire | C2H2O4 . 2H3N . H2O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Ammonium Oxalate ((NH4)2C2O4) Monohydrate, Diammonium Oxalate Monohydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3 |
| SMILES | N.N.O.OC(=O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | oxalato de diazanio |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.1 |
| Poids de la formule | 142.059 |