Learn More
Thiocyanate d’ammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463354
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463354 5000 g 5000g
11453354 250 g 250g
11443354 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463354 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10632.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76.117 g/mol
Ammonium thiocyanate has many uses in manufacturing chemicals such as metal thiocyanates [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN] and in a number of pharmaceuticals. It is used in freezing solutions, pickling, printing, and as a corrosion inhibitor against acid gases. It is used in the photography industry as a stabilizer or an accelerator. It is also used in fertilizers, fabric dyeing, zinc coating, electroplating and as a separator of zirconium and hafnium as well as gold and iron. It is also used in analytical chemistry for titrimetric analysis and to determine the iron content by colorimetry in soft drinks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiocyanate d’ammonium a de nombreuses utilisations dans la fabrication de produits chimiques tels que les thiocyanates métalliques [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN] et dans un certain nombre de produits pharmaceutiques. Il est utilisé dans les solutions de congélation, de décapage, d’impression et comme inhibiteur de corrosion contre les gaz acides. Il est utilisé dans l’industrie de la photographie comme stabilisateur ou accélérateur. Il est également utilisé dans les engrais, la teinture de tissu, les revêtements en zinc, la galvanoplastie et comme séparateur de zirconium et d’hafnium ainsi que de l’or et du fer. Il est également utilisé en chimie analytique pour l’analyse titrimétrique et pour déterminer la teneur en fer par colorimétrie dans les boissons non alcoolisées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol, l’ammoniac et l’acétone. Insoluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le nitrate de plomb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1762-95-4
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.117
Numéro MDL MFCD00011428
Clé InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
CID PubChem 15666
Nom IUPAC thiocyanate d’azanium
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium thiocyanate
Point de fusion 147°C to 149°C
Densité 1.305
Odeur Odorless
Formule linéaire NH4SCN
Quantité 5000 g
Beilstein 3595135
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,561
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia and acetone. Insoluble in chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté ≥98%