Learn More
Thiocyanate d’ammonium, TRC
Code produit 30010684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010684 100 mg 100mg
30010916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010684 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA634070100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1762-95-4
Formule moléculaire C N S . H4 N
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
Synonyme Thiocyanic acid, ammonium salt (1:1), Ammonium isothiocyanate (6CI), Thiocyanic acid, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium cyanide sulfide (NH4CNS), Ammonium rhodanate, Ammonium sulfocyanate, Ammonium thiocyanate, Rhodanid
Nom IUPAC thiocyanate d’azanium
SMILES [NH4+].[S-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium thiocyanate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Poids de la formule 76.0095