Learn More
Thiocyanate d’ammonium, TRC
Code produit 30010916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010916 1 g 1g
30010684 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010916 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6340701G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1762-95-4
Formule moléculaire C N S . H4 N
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
Synonyme Thiocyanic acid, ammonium salt (1:1), Ammonium isothiocyanate (6CI), Thiocyanic acid, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium cyanide sulfide (NH4CNS), Ammonium rhodanate, Ammonium sulfocyanate, Ammonium thiocyanate, Rhodanid
Nom IUPAC thiocyanate d’azanium
SMILES [NH4+].[S-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium thiocyanate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Poids de la formule 76.0095