Learn More
Trifluoroacétate d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436030
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11436030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26577.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 3336-58-1 | C2H5F3NO2 | 132.06 g/mol
Used in the synthesis of hexafluoro-2-aminopentan-4-one ligand and in tuning and calibrating new liquid chromatography/mass spectrometry systems. Applications of ammonium trifluoroacetate as an additive for elution of chiral acids and bases from derivatized polysaccharide stationary phases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la synthèse du ligand hexafluoro-2-aminopentan-4-one et dans le réglage et l’étalonnage de nouveaux systèmes de chromatographie en phase liquide / spectrométrie de masse. Applications du trifluoroacétate d’ammonium comme additif pour l’élution des acides chiraux et des bases à partir de phases stationnaires de polysaccharides dérivatisés
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité. Conserver sous un gaz sec inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3336-58-1
Formule moléculaire C2H5F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00012615,MFCD03095537
Clé InChI YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Synonyme ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
CID PubChem 86601334
Nom IUPAC azanium ; acide 2,2,2-trifluoroacétique
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium trifluoroacetate
Point de fusion 123°C to 126°C
Formule linéaire CF3COONH4
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in Water.
Poids de la formule 131.05
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium trifluoroacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium trifluoroacetate