Learn More
Dichlorhydrate d'amodiaquine dihydraté, TRC
Code produit 30331115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6341901G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
CAS 6398-98-7
Formule moléculaire C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O
Quantité 1 g
Synonyme Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-α-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Nom IUPAC 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-(diéthylaminométhyl)phénol ;dihydraté ;dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 464.81
Poids de la formule 463.1196