Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate d’amodiaquine dihydraté
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Amodiaquine dihydrochloride dihydrate |
| Point de fusion | 166.0°C to 172.0°C |
| Point d’ébullition | 478.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 464.81 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.5% (HPLC) |
Sicherheit und Handhabung
- Amodiaquine dihydrochloride dihydrate