Learn More
Chlorhydrate d’amorolfine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15545996 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15545996 250 mg 250mg
15525996 1 g 1g
15535996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15545996 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458752500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78613-38-4 | C21H35NO·HCl | 353.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78613-38-4
Formule moléculaire C21H35NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 353.97
Clé InChI XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N
Synonyme amorolfine hydrochloride, amorolfine hcl, loceryl, curanail, locetar, odenil, amorolfin, pekiron, amorolfine hydrochloride jan
CID PubChem 54259
ChEBI CHEBI:59649
Nom IUPAC (2R,6S)-2,6-diméthyl-4-[2-méthyl-3-[4-(2-méthylbutan-2-yl)phényl]propyl]morpholine ; Chlorhydrate
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CC(C)CN2CC(OC(C2)C)C.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Amorolfine hydrochloride
Point de fusion 221.0°C to 223.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9g/L. Other solubilities: 28 mg/mL dmso, 71 mg/mL ethanol
Poids de la formule 353.97
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Amorolfine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.