Learn More
Amorolfine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16448186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448186 100 mg
16401406 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16448186 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0238
MedChemExpress Amorolfine hydrochloride (Ro 14-4767/002) is a antifungal reagent.
Amorolfine hydrochloride (Ro 14-4767/002) is a antifungal reagent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amorolfine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 78613-38-4
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H36ClNO
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Ro 14-4767/002
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (9.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1O[C@H](C)CN(CC(C)CC2=CC=C(C(C)(C)CC)C=C2)C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 353.97
Poids de la formule 353.97
Pourcentage de pureté 99.69%
Qualité Research