Learn More
Amoxapine, MedChemExpress
Code produit 16459875
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459875 250 mg
16442236 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16459875 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0991
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Amoxapine is a tetracyclic antidepressant of the dibenzoxazepine family, though it is often classified as a secondary amine tricyclic antidepressant.
Amoxapine is a tetracyclic antidepressant of the dibenzoxazepine family, though it is often classified as a secondary amine tricyclic antidepressant.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amoxapine
CAS 14028-44-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H16ClN3O
Quantité 250 mg
Synonyme CL-67772
Informations sur la solubilité DMSO : 8.33 mg/mL (26.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2N=C3N4CCNCC4)C3=C1
Poids moléculaire (g/mol) 313.78
Poids de la formule 313.78
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation