Learn More
Amoxapine, TRC
Code produit 30138413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138413 10 g 10g
30135790 100 mg 100mg
17993605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138413 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63423010G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14028-44-5
Formule moléculaire C17 H16 Cl N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 313.78
Synonyme 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
Nom IUPAC 8-chloro-6-piperazine-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazépine
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Amoxapine
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Poids de la formule 313.0982