Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amoxicilline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15374988 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15374988 5 g 5g
15364988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15374988 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455140050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.55€
    77.65€ / 5g
    Économisez 14.90€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 26787-78-0 | C16H19N3O5S | 365.404 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26787-78-0
Formule moléculaire C16H19N3O5S
Poids moléculaire (g/mol) 365.404
Clé InChI LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
CID PubChem 33613
ChEBI CHEBI:2676
Nom IUPAC Acide (2S,5R,6)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphényl)acétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Amoxicillin
Type Amoxicillin
Point de fusion 330.0°C
Spectre IR Authentic
Eau 10 to 15%
Quantité 5 g
Poids de la formule 365.4
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amoxicillin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .