Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amoxicilline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15384988 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15384988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15384988 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455140250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
CAS: 26787-78-0 | C16H19N3O5S | 365.404 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Amoxicillin
Type Amoxicillin
Forme physique Poudre cristalline
CAS 26787-78-0
Point de fusion 330.0°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Formule moléculaire C16H19N3O5S
Numéro MDL MFCD00056860
Clé InChI LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
Nom IUPAC Acide (2S,5R,6)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphényl)acétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 365.404
CID PubChem 33613
ChEBI CHEBI:2676
Poids de la formule 365.4
Pourcentage de pureté 96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Thia-1-azobicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid,6-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-,[2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S)]]-
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Amoxicillin
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .