Learn More
Amoxicilline cristalline MP Biomedicals
Code produit 17620897 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17620897 25 g 25g
17690887 1 g 1g
17600897 5 g 5g
17610897 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17620897 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219014525
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
CAS: 26787-78-0 | Formula: C16H19N3O5S | Weight: 365.404 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 26787-78-0
Formule moléculaire C16H19N3O5S
Poids moléculaire (g/mol) 365.404
Clé InChI LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
Synonyme Amoxycillin, Amolin, AMPC
CID PubChem 33613
ChEBI CHEBI:2676
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Amoxicillin
Type Amoxicilline
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Nom IUPAC Acide (2S,5R,6)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphényl)acétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique
Poids de la formule 365.4
Pourcentage de pureté 95.0 to 102.0%
Qualité Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Amoxicillin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Amoxicillin