Learn More
Amoxicillin, MedChemExpress
Code produit 16458498
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458498 10 g
16452189 1 g
16440948 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16458498 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0467A
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
MedChemExpress Amoxicillin (Amoxycillin) is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Amoxicillin (Amoxycillin) is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amoxicillin
Forme physique Powder
CAS 26787-78-0
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H19N3O5S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Amoxycillin
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (228.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 365.4
Poids de la formule 365.4
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research