Learn More
Amoxicillin trihydrate
Code produit 15433909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433909 25 g 25g
18862021 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61290.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    125.65€ / 25g
    Économisez 13.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
A semi-synthetic antibiotic similar to penicillin | CAS: 61336-70-7 | C16H25N3O8S | 419.449 g/mol
Amoxicillin trihydratesemi-synthetic antibiotic related to Penicillin which has antibacterial poperties. It is used for treatment of a variety of bacterial infections. It is used as a pharmaceutical product as a antibiotic agent, anti-infective drug raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Amoxicillin trihydratesemi-synthetic antibiotic related to Penicillin which has antibacterial poperties. It is used for treatment of a variety of bacterial infections. It is used as a pharmaceutical product as a antibiotic agent, anti-infective drug raw materials.
Solubility
Soluble in water at 3.4mg/ml.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61336-70-7
Formule moléculaire C16H25N3O8S
Poids moléculaire (g/mol) 419.449
Numéro MDL MFCD00072029
Clé InChI MQXQVCLAUDMCEF-FXHJIJKUSA-N
CID PubChem 124080955
Nom IUPAC (2S,5R,6S)-6-[[(2S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;trihydrate
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amoxicillin trihydrate
Type Amoxicillin Trihydrate
Forme physique Powder
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 7507120
Merck Index 14,577
Informations sur la solubilité Soluble in water at 3;4mg/ml.
Poids de la formule 419.45 (365.40 Anhydrous)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amoxicillin trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Amoxicillin trihydrate