Learn More
Melford Amoxicilline trihydratée
Code produit 30018032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018032 50 g 50g
30018030 10 g 10g
30018031 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018032 Fournisseur Melford Code fournisseur A4002050.0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
L'amoxicilline est un antibiotique de la famille des pénicillines semi-synthétiques à large spectre, efficace contre un large éventail de bactéries.
L’amoxicilline est un antibiotique semi-synthétique à large spectre qui est efficace contre un large éventail de bactéries.
L'amoxicilline est un antibiotique de la famille des pénicillines semi-synthétiques à large spectre, efficace contre un large éventail de bactéries. L'amoxicilline sous forme trihydratée est une poudre cristalline souvent utilisée en laboratoire.
L'amoxicilline inhibe la croissance des bactéries en interférant avec la synthèse de leur paroi cellulaire. C'est un antibiotique polyvalent à faible toxicité pour les cellules de mammifères, ce qui en fait un outil précieux pour maintenir des conditions stériles dans les cultures cellulaires et étudier la physiologie bactérienne.
Les chercheurs utilisent l'amoxicilline pour cultiver sélectivement des bactéries ou pour traiter les infections bactériennes dans des cultures cellulaires.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amoxicillin Trihydrate
CAS 61336-70-7
Quantité 50 g
Formule moléculaire C16H19N3O5S - 3H2O