Learn More
Amoxicillin trihydrate, MedChemExpress
Code produit 16468498
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468498 10 g
16462189 1 g
16450948 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16468498 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0467B
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
MedChemExpress Amoxicillin (Amoxycillin) trihydrateis an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin trihydrateis inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Amoxicillin (Amoxycillin) trihydrateis an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin trihydrateis inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amoxicillin trihydrate
Forme physique Solid
CAS 61336-70-7
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H25N3O8S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Amoxycillin trihydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (4.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)=O.[3H2O]
Poids moléculaire (g/mol) 419.45
Poids de la formule 419.45
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research