Learn More
AMOZ-d5, TRC
Code produit 30338375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338375 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30338375 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6346021MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5)
CAS 1017793-94-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 2H5 H10 N3 O3
Quantité 1 mg
Synonyme 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5), 2-Oxazolidinone-4,4,5-d3, 3-amino-5-(4-morpholinylmethyl-d2)-
Formule InChI InChI=1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2/i5D2,6D2,7D
SMILES [2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(N)C2([2H])[2H]
Nom IUPAC 3-amino-4,4,5-triduutéro-5-[dideutéro(morpholine-4-yl)méthyl]-1,3-oxazolide-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 206.25
Poids de la formule 206.1427
Pourcentage de pureté >95