Learn More
R&D Systems™ AMP PNP
Code produit 18775936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18775936 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18775936 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6086/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.50€
    228.90€ / 10mg
    Économisez 25.60€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 blocker; non-hydrolyzable AMP analog
AMP PNP is a non-hydrolyzable AMP analog. Kir6 (KATP) channel blocker. Inhibits fast axonal transport and stabilizes the interaction of membranous organelles with microtubules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 72957-42-7
Quantité 10 mg
Solubilité Soluble to 50mM in water
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C10H13Li4N6O12P3
Poids de la formule 529.93g/mol
Couleur Blanc
Type de produit Inhibiteur
Usage exclusivement réservé à la recherche