Learn More
Invitrogen™ Human Amphiregulin ELISA Kit
Code produit 15484903
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484903 96 dosages 1 kit
17135359 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484903 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EHAREG
ELISA
The Human Amphiregulin ELISA quantitates Hu Amphiregulin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Amphiregulin. Principle of the method The Human Amphiregulin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’amphiréguline (AR) se lie au récepteur de l’EGF (REGF) avec une moindre affinité que l’EGF. La forme d’AR sécrétée mature est un régulateur de croissance polypeptidique glycosylé résiduel à 84 acides aminés, qui est généré par transformation protéolytique d’un précurseur transmembranaire de 252 acides aminés. Sept ligands polypeptidiques différents, qui dérivent de gènes distincts, sont capables de se lier au domaine extracellulaire du REGF. Ces ligands incluent l’EGF, le TGF alpha, l’AR, le HB-EGF, le cripto-1, l’épiréguline et la bêta-celluline. Tous ces facteurs de croissance contiennent un domaine caractéristique de type EGF défini par six résidus de cystéine équidistants qui produisent trois boucles suite à la formation de ponts disulfures. La protéine AR a été localisée par immunohistochimie sur l’épithélium du côlon, de l’estomac, du pancréas, du sein et du placenta. L’AR est supposément surexprimée dans les cancers humains du sein, du côlon, de l’estomac et du pancréas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P15514
Plage de dosage 16,46-4000 pg/ml
Sensibilité du dosage 10 pg/ml
Plage d’étalonnage 10 pg/ml à 4000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Analyse GCPR
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 374
Symbole de gène(s) ARB,CRDGF,SDGF,AREG
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neurobiologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme ARB, CRDGF, SDGF, AREG
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min