Learn More
Tocris Bioscience™ Amphotéricine B
Description
Amphotericin B forms nonselective monovalent ion channels within lipid bilayers. Amphotericin B binds ergosterol in the cell membrane. Antifungal and antiprotozoal.
For more information about how Amphotericin B may be used, see our protocol:
3D Culture of Lung Alveolar Cells
Spécification
Spécification
| CAS | 1397-89-3 |
| Quantité | 100 mg |
| Solubilité | Soluble to 20 mM in DMSO |
| Formule moléculaire | C47H73NO17 |
| Poids de la formule | 924.09 |
| Type de produit | Antifungal |
| Pureté | 90% |