Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amphotéricine B, 85 %
Code produit 15545156 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15545156 5 g 5g
15535156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15545156 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455490050
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’amphotéricine B, nº CAS 1397-89-3, est un antifongique qui a été utilisé contre les champignons causés par des parasites protozoaires du genre Leishmania.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’amphotéricine B est un antibiotique à activité antifongique, produit principalement par la bactérie Streptomyces nodosus
Applications
• Il possède une activité antifongique contre les champignons causés par les parasites protozoaires du genre Leishmania en se liant à un composant essentiel de la membrane cellulaire du champignon et en modifiant la perméabilité de la membrane cellulaire
• Il peut supprimer les cellules progénitrices de la moelle osseuse et induire une sensibilité à l’actinomycine D(CR001) dans les cellules HELA résistantes aux médicaments in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1397-89-3
Formule moléculaire C47H73NO17
Poids moléculaire (g/mol) 924.09
Numéro MDL MFCD00877763
Clé InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
CID PubChem 134129663
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amphotericin B
Type Amphotericin B
Point de fusion >170.0°C
Eau 10% max.
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-triméthyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaène-38-car
Poids de la formule 924.09
Pourcentage de pureté 85%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amphotericin B