Learn More
Amphotéricine B, solution antibiotique, MP Biomedicals
Code produit 11410435 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
50 mL
Conditionnement:
20mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410435 20 mL 20mL
11420435 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410435 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 091672346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.90€
    49.35€ / 20mL
    Économisez 4.55€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2027
Solution antibiotique Concentration : 250 μg/mL Efficace contre les levures et les champignons
Identifiants chimiques
CAS 1397-89-3 , 7732-18-5
Formule moléculaire C47H73NO17
Poids moléculaire (g/mol) 924.09
Numéro MDL MFCD00877763
Clé InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Synonyme Fungizone
CID PubChem 134129663
Nom IUPAC (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-triméthyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaène-36-acide carboxylique
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amphotericin B
Type Amphotéricine B
Forme physique Liquid
Couleur Yellow
Quantité 20 mL
Qualité Not Available