Learn More
Amphotericin B, MedChemExpress
Code produit 16488176
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488176 100 mg
16422099 1 g
16452066 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16488176 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0221
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Amphotericin B is a polyene antifungal agent against a wide variety of fungal pathogens. It binds irreversibly to ergosterol, resulting in disruption of membrane integrity and ultimately cell death.
Amphotericin B is a polyene antifungal agent against a wide variety of fungal pathogens. It binds irreversibly to ergosterol, resulting in disruption of membrane integrity and ultimately cell death.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amphotericin B
Forme physique Powder
CAS 1397-89-3
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C47H73NO17
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (54.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]([C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](C)OC1=O)/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@]2([H])O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C1)(O)O3
Poids moléculaire (g/mol) 924.08
Poids de la formule 924.08
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research