Learn More
Melford Solution d'amphotéricine B
Code produit 30018033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
50 ml
Conditionnement:
20mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018033 20 ml 20mL
30018034 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018033 Fournisseur Melford Code fournisseur A4003520.0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
La solution d'amphotéricine B à 250 µg/ml est souvent utilisée en microbiologie et dans les applications de culture cellulaire.
La solution d’amphotéricine B à 250 ug/ml est souvent utilisée dans les applications de microbiologie et de culture cellulaire.
Amphotéricine B 250 μLa solution g/mL est souvent utilisée en microbiologie et en culture cellulaire. Il est ajouté aux milieux de culture pour prévenir la contamination fongique et maintenir des conditions aseptiques dans les cultures cellulaires.
Les membranes cellulaires fongiques contiennent un composant stérol appelé ergostérol, qui joue un rôle dans le maintien de l'intégrité et de la structure de la membrane. L'amphotéricine B possède une forte affinité pour l'ergostérol et forme des complexes avec ce stérol dans la membrane cellulaire fongique.
Une fois liée à l'ergostérol, l'amphotéricine B forme des canaux ou des pores dans la membrane cellulaire fongique. Ces canaux entraînent une augmentation de la perméabilité de la membrane aux ions, notamment au potassium, et à d'autres molécules. La rupture de la membrane cellulaire fongique compromet son intégrité et perturbe les fonctions normales de la membrane.
Les dommages importants causés à la membrane cellulaire du champignon et la perte de composants cellulaires entraînent finalement la mort de la cellule fongique. L'activité antifongique de l'amphotéricine B est fongicide, ce qui signifie qu'elle tue directement les cellules fongiques plutôt que d'inhiber leur croissance.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amphotericin B Solution
CAS 1397-89-3
Quantité 20 ml
Formule moléculaire C47H73NO17