Learn More
Melford Solution d'amphotéricine B
Description
La solution d’amphotéricine B à 250 ug/ml est souvent utilisée dans les applications de microbiologie et de culture cellulaire.
Amphotéricine B 250 μLa solution g/mL est souvent utilisée en microbiologie et en culture cellulaire. Il est ajouté aux milieux de culture pour prévenir la contamination fongique et maintenir des conditions aseptiques dans les cultures cellulaires.
Les membranes cellulaires fongiques contiennent un composant stérol appelé ergostérol, qui joue un rôle dans le maintien de l'intégrité et de la structure de la membrane. L'amphotéricine B possède une forte affinité pour l'ergostérol et forme des complexes avec ce stérol dans la membrane cellulaire fongique.
Une fois liée à l'ergostérol, l'amphotéricine B forme des canaux ou des pores dans la membrane cellulaire fongique. Ces canaux entraînent une augmentation de la perméabilité de la membrane aux ions, notamment au potassium, et à d'autres molécules. La rupture de la membrane cellulaire fongique compromet son intégrité et perturbe les fonctions normales de la membrane.
Les dommages importants causés à la membrane cellulaire du champignon et la perte de composants cellulaires entraînent finalement la mort de la cellule fongique. L'activité antifongique de l'amphotéricine B est fongicide, ce qui signifie qu'elle tue directement les cellules fongiques plutôt que d'inhiber leur croissance.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amphotericin B Solution |
| CAS | 1397-89-3 |
| Quantité | 50 ml |
| Formule moléculaire | C47H73NO17 |