Learn More
Amphotéricine B (poudre jaune), Fisher BioReagents
Code produit 10477963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10477963 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10477963 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP928250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
  • L’amphotéricine B est un antibiotique utilisé pour contrôler la contamination microbienne dans les applications de culture tissulaire
  • L’amphotéricine B agit en augmentant la perméabilité de la membrane plasmique fongique, ce qui conduit finalement à la mort cellulaire fongique
  • Efficace pour les taux de concentration allant de 0,25 à 2,50 μg/ml
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amphotericin B
Type Amphotericin B
Forme physique Solide
CAS 1397-89-3
Point de fusion 170°C
Résidus d’allumage < 0.5%
Perte à la dessiccation < 5.0%
Conditionnement Verre ambré
Puissance > 900μg/mg
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Formule moléculaire C47H73NO17
Numéro MDL MFCD00877763
Merck Index 15, 582
Clé InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Nom IUPAC (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-triméthyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaène-38-car
Poids moléculaire (g/mol) 924.09
CID PubChem 134129663
Poids de la formule 924.09
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amphotericin B