Learn More
Ampicillin sodium, MedChemExpress
Code produit 16492209
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492209 1 g
16410978 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492209 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0522A
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
MedChemExpress Ampicillin sodium (D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt) is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Ampicillin sodium (D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt) is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ampicillin sodium
Forme physique Powder
CAS 69-52-3
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H18N3NaO4S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 200 mg/mL (538.52 mM) ∣DMSO : 200 mg/mL (538.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=CC=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)O[Na]
Poids moléculaire (g/mol) 371.39
Poids de la formule 371.38
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research