Learn More
Melford Ampicilline, sel de sodium
Code produit 30018040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1g
1kg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018040 5 g 5g
30018039 25 g 25g
30018036 10 g 10g
30018037 100 g 100g
30018038 1 kg 1kg
30018035 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30018040 Fournisseur Melford Code fournisseur A400405.0
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
L'ampicilline, sel de sodium, est un antibiotique appartenant à la classe des pénicillines et efficace contre un large éventail de bactéries Gram-positives et Gram-négatives.
L’ampicilline ou le sel de sodium est un antibiotique qui appartient à la classe des antibiotiques à base de pénicilline et qui est efficace contre un large éventail de bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
L'ampicilline, sel de sodium, est un antibiotique appartenant à la classe des pénicillines et efficace contre un large éventail de bactéries Gram-positives et Gram-négatives. L'ampicilline est un dérivé semi-synthétique de la pénicilline, reconnue pour sa stabilité et son efficacité.
Dans le domaine de la biologie moléculaire et du génie génétique, l'ampicilline, sel de sodium, est couramment utilisée comme agent sélectif dans les expériences de clonage basées sur des plasmides. Son action repose sur l'inhibition de la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne, entraînant la mort cellulaire.
L'ampicilline, sel de sodium, est également utilisée en microbiologie et en culture cellulaire. Il est efficace pour prévenir la prolifération des contaminants bactériens dans les cultures cellulaires, assurant ainsi la pureté des lignées cellulaires. De plus, il est utilisé pour l'isolement et le maintien de souches présentant une résistance connue ou acquise à l'ampicilline.
L'un des avantages de l'ampicilline, sel de sodium, est sa stabilité dans les solutions aqueuses, ce qui la rend adaptée au stockage à long terme et facile à manipuler. Il est disponible sous forme de poudre et se dissout facilement dans l'eau ou d'autres solvants appropriés pour être utilisé dans diverses applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ampicillin, Sodium Salt
CAS 69-52-3
Quantité 5 g
Formule moléculaire C16H18N3NaO4S