Learn More
Sel de sodium d’ampicilline (poudre cristalline), Fisher BioReagents™
Code produit 10419313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10419313 25 g Flacon poly 25g
10193433 5 g Flacon poly 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10419313 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP176025
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour la sélection pour la résistance à l’ampicilline dans les cellules mutées et transformées
Pour la sélection de la résistance à l’ampicilline dans les cellules mutées et transformées. Spectre antimicrobien : Bactéries gram-négatives et gram-positives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-52-3
Formule moléculaire C16H21N3NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 374.411
Clé InChI BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Synonyme Ampicillin
CID PubChem 131673879
Nom IUPAC acide (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ampicillin Sodium Salt
Type Ampicilline, sel de sodium
Forme physique Solide
pH 8,0 à 10,0
Point de fusion 215 °C
Conditionnement Flacon poly
Puissance Compris entre 845 μg/mg
Eau 2 % max.
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Merck Index 15, 583
Poids de la formule 371.39
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ampicillin Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .