Learn More
Ampicilline sel de sodium, MP Biomedicals™
Code produit 11404592 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404592 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11404592 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219014805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.12€
    72.45€ / 5g
    Économisez 6.67€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Broad-spectrum beta-lactam antibiotic powder for use in cell culture and molecular biology applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ampicillin sodium salt
Type Ampicilline, sel de sodium
Forme physique Poudre
CAS 69-52-3
Quantité 5 g
Formule moléculaire C16H21N3NaO4S
Synonyme Aminobenzylpenicillin Sodium Salt
Clé InChI BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Nom IUPAC acide (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique ; Hydrogène moléculaire ; Sodium
Poids moléculaire (g/mol) 374.411
CID PubChem 131673879
Poids de la formule 371.4
Qualité Not Available
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ampicillin Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.