Learn More
Ampicilline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15403659 25 g 25g
15493649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15403659 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60977.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.68€
    418.65€ / 25g
    Économisez 75.03€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’ampicilline, numéro CAS 69-53-4, est structurellement reliée à la pénicilline et est considérée comme un antibiotique semi-synthétique présentant une activité antibactérienne.
Ampicillin is used as asemi-synthetic antibiotic which has antibacterial activity structurally related to penicillin. It is widely used selection reagent for transformed cells expressing β-lactamase. It is also used to prevent and treat a number of bacterial infections. It may also be used to prevent group B streptococcal infection in newborns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ampicilline est utilisée comme antibiotique semi-synthétique qui a une activité antibactérienne structurellement liée à la pénicilline. Elle est largement utilisée comme réactif de sélection pour les cellules transformées exprimant le β-lactamase. Elle est également utilisée pour prévenir et traiter un certain nombre d’infections bactériennes. Elle peut également être utilisée pour prévenir l’infection streptococcique du groupe B chez les nouveau-nés.
Solubilité
Dans 1 M NH4OH, 50 mg/ml
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-53-4
Formule moléculaire C16H19N3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 349.405
Numéro MDL MFCD00005175
Clé InChI AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
CID PubChem 6249
ChEBI CHEBI:28971
Nom IUPAC (2 S,5 R,6 R)-6-[[(2 R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0 ] acide heptane-2-carboxylique
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ampicillin
Type Ampicillin
Forme physique Poudre
Point de fusion 208°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 1090925
Merck Index 14,586
Informations sur la solubilité In 1 M NH4OH,50mg/ml
Poids de la formule 349.4
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ampicillin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin