Learn More
Ampicilline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ampicillin |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 349.1096 |
| Pourcentage de pureté | >95% |