Learn More
Trihydrate d’ampicilline, MP Biomedicals™
Code produit. 11484582 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11484582
Marque: MP Biomedicals 219014725
Actif comme antibiotique à large spectre. Trihydrate d’ampicilline, MP Biomedicals est un dérivé semi-synthétique de la pénicilline couramment utilisé pour sélectionner la résistance à l’ampicilline dans les cellules mutées et transformées. Il est également utilisé pour améliorer le luminol che
Le trihydrate d’ampicilline est un antibiotique β-lactame avec une chaîne latérale de groupe aminé fixée à la structure de la pénicilline. Il s’agit d’un dérivé de la pénicilline qui inhibe la synthèse des parois cellulaires bactériennes (réticulation peptidoglycane) en inactivant les transeptidases sur la surface intérieure de la membrane des cellulaire bactériennes.
  • Inactivé par les bêta-lactamases ; par conséquent, un inhibiteur de bêta-lactamase doit être pris en compte lors de l’utilisation d’ampicilline
  • Spectre antimicrobien : bactéries à gram-négatif et à gram-positif.
    • Contre les bactéries à gram-positif, l’ampicilline a un mode d’action similaire à celui de la benzylpénicilline
    • Contre les bactéries à gram-négatif, il a un mode d’action similaire à celui des chloramphénicol et des tétracyclines
  • Bactéricide uniquement pour la culture d’E. coli. Inhibe la synthèse de la paroi cellulaire par clivage de l’anneau β-lactamine de l’ampicilline par la β-lactamase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7177-48-2
Formule moléculaire C16H25N3O7S
Poids moléculaire (g/mol) 403.45
Clé InChI RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Synonyme Aminobenzylpenicillin trihydrate, alpha-Aminobenzylpenicillin trihydrate ;D[-]-α-Aminobenzylpenicillin, 6-[D(-)-α-Aminophenylacetamido]penicillanic acid
CID PubChem 23565
ChEBI CHEBI:31209
Nom IUPAC acide(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique ; trihydrate
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.O.O.O
Spécification
Forme physique Poudre
Point de fusion 198°C to 200°C (literature)
Concentration Working Concentration: 100mg/liter for both gram positive and gram negative bacteria. It is typically stable in media at 37°C for approximately 3 days.
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in 1M Ammonium Hydroxide (50mg/mL), dilute acids (50mg/mL 1M HCl) or bases; slightly soluble in water (10mg/mL); practically insoluble in alcohol, chloroform, ether and fixed oils.
Poids de la formule 403.46
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ampicillin Trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ampicillin Trihydrate