Learn More
Ampiroxicam, MedChemExpress
Code produit. 16483387
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16483387
Marque: Medchem Express HY17484
MedChemExpress Ampiroxicam(CP65703) is a nonselective cyclooxygenase inhibitor uesd as anti-inflammatory drug.
Ampiroxicam(CP65703) is a nonselective cyclooxygenase inhibitor uesd as anti-inflammatory drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ampiroxicam
CAS 99464-64-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H21N3O7S
Quantité 50 mg
Synonyme CP 65703
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (111.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(OC(C1=CC=CC=C12)=C(C(NC3=NC=CC=C3)=O)N(C)S2(=O)=O)C)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 447.46
Poids de la formule 447.46
Pourcentage de pureté 98.43%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.