Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’essai amplifié IDEIA™ HP StAR™ avec immunodosage enzymatique
Code produit 11423979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 puits
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423979 96 puits 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11423979 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K6630112
 Article restreint
En stock
Détectez rapidement les antigènes Helicobacter pylori dans les échantillons de selles humaines grâce à cet immunoessai enzymatique de type sandwich au format microplaque.
Détectez rapidement l’antigène d’Helicobacter pylori directement à partir d’échantillons fécaux à l’aide du kit HP StAR™ IDEIA™ Amplifié Thermo Scientific™ par immunodosage enzymatique. Le test utilise des anticorps monoclonaux hautement spécifiques associés à un conjugué au dextrane polymère pour obtenir une sensibilité et une spécificité élevées. Ce dosage immunoenzymatique qualitatif in vitro est destiné à faciliter le diagnostic de l’infection par Helicobacter pylori et à surveiller l’éradication post-traitement chez les patients adultes et les enfants.
L’infection Helicobacter pylori est l’une des causes les plus fréquentes de la gastrite. Elle est impliquée dans l’ulcère gastrique, l’ulcère duodénal et l’adénocarcinome gastrique. Elle est également responsable d’un pourcentage élevé de cas de dyspepsie.
Les bactéries H. pylori se sont adaptées à l’environnement acide de l’estomac. L’enzyme uréase clive l’urée dans l’ammoniac et le dioxyde de carbone, neutralisant ainsi l’acide et permettant à H. pylori de survivre aux conditions bactéricides de l’estomac. La production de catalase et de superoxyde dismutase protège les bactéries contre les attaques neutrophiles dans la muqueuse de l’estomac1.
Utilisez IDEIA HP StAR amplifié pour effectuer le diagnostic initial des infections à H.pylori, pour surveiller le succès de l’éradication quatre à six semaines après la fin du traitement d’éradication et pour diagnostiquer la réinfection. 
Le test IDEIA™ Hp StAR™ amplifié est un immunoessai enzymatique de type sandwich utilisant la technologie d’amplification par immunoessai pour la détermination des antigènes H. pylori dans les fèces.
  • Résultats rapides : obtenus en un peu plus de 70 minutes après la réception de l’échantillon
  • Simple : réactifs prêts à l’emploi
  • Sensibilité et spécificité excellentes : les anticorps de haute qualité et bien caractérisés utilisés dans le dosage offrent une sensibilité et une spécificité excellentes
  • Résultats faciles à lire
  • Longue durée de conservation : généralement 24 mois
Les puits de la microplaque sont recouverts d’anticorps monoclonaux spécifiques aux antigènes H. pylori. Le surnageant d’une suspension fécale, ainsi que les anticorps monoclonaux marqués à la peroxydase de raifort (HRP) (conjugué à l’anticorps), sont ajoutés aux puits en une seule étape. Au cours de l’incubation, les antigènes H. pylori présents dans l’échantillon se lient aux anticorps de la microplaque et aux anticorps marqués HRP formant ainsi un ‘complexe sandwich’. Les puits sont lavés afin d’éliminer le conjugué anticorps non lié. Un substrat enzymatique à composant unique incolore (Tetraméthylbenzidine - TMB) est ajouté. Le HRP lié oxyde le TMB en un produit de couleur bleue. En ajoutant la solution d’arrêt, la couleur devient jaune. L’intensité de la couleur est déterminée par spectrophotométrie.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Kit d’essai amplifié IDEIA HP StAR™ avec immunodosage enzymatique
Substances à analyser détectables Antigène Helicobacter pylori
Type d’échantillon Matières fécales
Type Kit de test de H. pylori
À utiliser avec (application) Détection d’immunoessai enzymatique
Comprend Micropuits recouverts d’anticorps, diuant pour échantillon, témoin positif, témoin négatif, concentrat de tampon de lavage, substrat, solution d’arrêt.
Quantité 96 puits