Learn More
Greiner Bio-One Scelleuse adhésive PCR en temps réel AMPLIseal™
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène
- Auto-adhésif
- L’adhésif acrylique assure une étanchéité fiable des microplaques
- Évaporation minimale sans influencer les réactions de PCR ou les mesures de fluorescence
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 100 |
| Dimensions (L x l) | 141,3 x 79,4 mm |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel |
| Type de produit | Scelleuse pour microplaques |
| Adhésif, adhésive | Automatique |