Learn More
Applied Biosystems™ ADN polymérase AmpliTaq Gold™ avec tampon II et MgCl2
Code produit 10348092 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 unités
250 unités
25 x 1 000 unités
3000 unités
5 000 unités
Conditionnement:
250 unités
25000 unités
3000 unités
5000 unités
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10348092 250 unités 250 unités
10497114 1 000 unités -
10782697 25 x 1 000 unités 25000 unités
10438654 - -
10639465 3000 unités 3000 unités
10478254 5 000 unités 5000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10348092 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8080241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    272.65€ / 250 pièces
    Économisez 54.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Forme chimiquement modifiée de l’ADN polymérase AmpliTaq nécessitant une activation thermique
AmpliTaq Gold DNA Polymerase with Buffer II and MgCl2 is a chemically modified form of AmpliTaq DNA Polymerase requiring thermal activation. The modified enzyme is provided in an inactive state and upon thermal activation, the modifier is permanently released, regenerating active enzyme. The resulting hot-start PCR amplification provides increased sensitivity, specificity, and yield over conventional PCR techniques.
Activation à démarrage à chaud
L’enzyme modifiée est fournie à l’état inactif. Sous l’effet d’une activation thermique, l’agent modificateur est libéré de façon permanente, régénérant ainsi l’enzyme active. L’amplification par PCR à démarrage à chaud qui en résulte offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus par rapport aux techniques PCR classiques.
Spécificité accrue, rendement plus élevé
L’ADN polymérase AmpliTaq Gold peut être activée partiellement ou complètement à une étape de chaleur pré-PCR ou peut être activée lentement et de manière progressive pendant les étapes de dénaturation du cycle thermique. Lors du thermocyclage, l’enzyme active est libérée progressivement, avec ou sans étape d’activation thermique immédiate limitée, de façon à s’aligner sur la concentration du modèle et à augmenter la spécificité. Les réactifs n’étant pas perdus dans la formation de produits indésirables, le rendement de produits spécifiques est ainsi augmenté. L’ADN polymérase AmpliTaq Gold est une enzyme chimique à démarrage à chaud, il n’existe donc aucun risque de contamination biologique.
ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 pour des performances supérieures
L’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 est également disponible pour des performances PCR encore meilleures. Par rapport à l’ADN polymérase AmpliTaq Gold, l’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 est purifiée selon un processus de séparation exclusif supplémentaire, destiné à éliminer les séquences d’ADN bactérien contaminé de la préparation enzymatique. Lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec le tampon 360 Gold Buffer, et grâce à ses capacités de démarrage à chaud, cette enzyme ultra-pure permet de réduire les faux-positifs, d’amplifier les séquences cibles à faible concentration et d’accélérer l’amplification de toute une série de modèles. La séquence activatrice 360 GC fournie fonctionne grâce à des modèles riches en GC complexes.
  • Enzyme d’activation chimique à chaud automatisée pour des performances supérieures en termes de spécificité, de sensibilité et de rendement
  • Sensibilité optimisée dans le cadre d’amplifications en faible nombre de copies grâce à une activation thermique progressive
  • Gain de temps et réduction de l’utilisation de réactifs grâce à une PCR multiplex fructueuse
  • Comprend le tampon II de PCR 10X GeneAmp inclus avec MgCl2
PCR à démarrage à chaud, PCR multiplex, PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl
Contenu et stockage • 1 x 250 U d’ADN polymérase AmpliTaq Gold
• 1 x 1,5 ml de tampon PCR 10X II
• 1 x 1,5 ml, 25 mM de MgCl2
Conserver entre -15 et -30°C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit ADN polymérase
Quantité 250 unités
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN