Learn More
Applied Biosystems™ ADN polymérase AmpliTaq Gold™ avec tampon Gold et MgCl2
Code produit 10428444 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 unités
250 unités
25 000 unités
3000 unités
5 000 unités
Conditionnement:
1 pièce
1000 unités
3000 unités
5000 unités
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10428444 3000 unités 3000 unités
10490735 250 unités 1 pièce
10685095 1 000 unités 1000 unités
10360545 5 000 unités 5000 unités
10640796 25 000 unités 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10428444 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4311820
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forme chimiquement modifiée de l’ADN polymérase AmpliTaq nécessitant une activation thermique
AmpliTaq Gold DNA Polymerase is a chemically modified form of AmpliTaq DNA Polymerase requiring thermal activation. This modified enzyme is provided in an inactive state and upon thermal activation the modifier is permanently released, regenerating active enzyme. The resulting hot-start PCR amplification provides increased sensitivity, specificity, and yield over conventional PCR techniques.
Activation à démarrage à chaud
L’enzyme modifiée est fournie à l’état inactif. Sous l’effet d’une activation thermique, l’agent modificateur est libéré de façon permanente, régénérant ainsi l’enzyme active. L’amplification par PCR à démarrage à chaud qui en résulte offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus par rapport aux techniques PCR classiques.
Spécificité accrue, rendement plus élevé
L’ADN polymérase AmpliTaq Gold peut être activée partiellement ou complètement à une étape de chaleur pré-PCR ou peut être activée lentement et de manière progressive pendant les étapes de dénaturation du cycle thermique. Lors du thermocyclage, l’enzyme active est libérée progressivement, avec ou sans étape d’activation thermique immédiate limitée, de façon à s’aligner sur la concentration du modèle et à augmenter la spécificité. Les réactifs n’étant pas perdus dans la formation de produits indésirables, le rendement de produits spécifiques est ainsi augmenté. L’ADN polymérase AmpliTaq Gold est une enzyme chimique à démarrage à chaud ; il n’existe donc aucun risque de contamination biologique. Le tampon GeneAmp 10X PCR Gold est formulé pour permettre une activation flexible et efficace de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold, résultant en une amplification par PCR robuste et hautement spécifique. La force ionique et le pH du tampon GeneAmp 10X PCR Gold ont été optimisés pour fournir une température et une plage de temps d’activation plus larges lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec l’ADN polymérase AmpliTaq Gold.
ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 pour des performances supérieures
L’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 est également disponible pour des performances PCR encore meilleures. Par rapport à l’ADN polymérase AmpliTaq Gold, l’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 est purifiée selon un processus de séparation exclusif supplémentaire, destiné à éliminer les séquences d’ADN bactérien contaminé de la préparation enzymatique. Lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec le tampon 360 Gold Buffer, et grâce à ses capacités de démarrage à chaud, cette enzyme ultra-pure permet de réduire les faux-positifs, d’amplifier les séquences cibles à faible concentration et d’accélérer l’amplification de toute une série de modèles. La séquence activatrice 360 GC fournie fonctionne grâce à des modèles riches en GC complexes.
  • Sensibilité optimisée dans le cadre d’amplifications en faible nombre de copies grâce à une activation thermique progressive
  • Gain de temps et réduction de l’utilisation de réactifs grâce à une PCR multiplex fructueuse
  • Comprend le tampon GeneAmp 10X PCR Gold Buffer avec MgCl2
  • Enzyme d’activation chimique à chaud automatisée pour des performances supérieures en termes de spécificité, de sensibilité et de rendement
PCR à démarrage à chaud, PCR et PCR en temps réel
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 5 U/μl
Contenu et stockage Contenu :
• 12 tubes (50 µl à 5 U / µl) d’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ (250 unités au total par tube)
• 12 tubes (1,5 ml) de tampon GeneAmp™ 10X Gold (150 mM de Tris-HCl, pH 8,0, 500 mM de KCl)
• 12 tubes (1,5 ml) de chlorure de magnésium 25 mM.
Conserver entre -15 et -30 °C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit ADN polymérase
Quantité 3000 unités
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 2400 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN