Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ EcoCloth™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
1200 pièces
2100 pièces
3600 pièces
6000 pièces
Description
- Faites à base de tissu non tissé, hydroentangle en polyester/cellulose robuste et durable
- Lingettes économiques et légères, idéales pour essuyer et absorber les déversements dans les environnements de salles blanches ; excellentes pour une utilisation dans les applications moins critiques
- Exceptionnellement absorbantes en termes de rapport poids/capacité
- Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
- Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
- Recommandées dans les environnements de salle blanche, de classe ISO 6 et plus
- Nettoyage général dans les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux et d’autres industries similaires
- Conçues pour être des applications non abrasives
Informations sur la commande
Poids de base :54,2 g/m2
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pour salle blanche Amplitude™ EcoCloth |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30,5 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Absorbance | Intrinsèque : 6,4ml/g ; Extrinsèque : 356ml/m² ; |
| Poids de base | 57 |
| Certifications/Conformité | Classe ISO 6 |
| Dimensions (L x l) | 12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) |
| Afficher plus |