Learn More
Contec™ Amplitude™ StandardWeight Lingettes tricotées
BIOPHARMA
Code produit 16011412 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
23 x 23 cm (9 x 9 in)
Conditionnement:
1800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16011412 23 x 23 cm (9 x 9 in) 1800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16011412 Fournisseur Contec™ Code fournisseur AMVL0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.66€
    420.52€ / 1800 pièces
    Économisez 176.14€
    29% de réduction
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Amplitude™ StandardWeight Les lingettes tricotées sont des lingettes en maille interlock de polyester avec des bords scellés.
  • Les lingettes tricotées Amplitude sont des lingettes légères tricotées enchevêtrées 100 % en polyester qui disposent d’une surface douce et texturée pour un nettoyage efficace sans rayures.
  • Les lingettes sont fabriquées avec un tissu en polyester à filaments.
  • Elles ont une bonne absorption avec des solvants et sont extrêmement faibles en particules et en fibres.
  • Les lingettes sont lavées et emballées dans un ISO Salle blanche de classe 4 pour réduire davantage la contamination.
  • Les lingettes sont découpées au laser, ce qui scelle les fibres aux bords.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 23 x 23 cm (9 x 9 in)
Épaisseur 1 pli