Learn More
Amprenavir, MedChemExpress
Code produit 16493566
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493566 25 mg
16489827 5 mg
16453357 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16493566 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17430
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Amprenavir (VX-478) is a HIV protease inhibitor (Ki=0.6 nM) used to treat HIV infection. Amprenavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.09 μM.
Amprenavir (VX-478) is a HIV protease inhibitor (Ki=0.6 nM) used to treat HIV infection. Amprenavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.09 μM.
Specifications
Nom chimique ou matériau Amprenavir
CAS 161814-49-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H35N3O6S
Quantité 25 mg
Synonyme VX-478
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (197.77 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 505.63
Poids de la formule 505.63
Pourcentage de pureté 98.83%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus