Learn More
Amprenavir, TRC
Code produit 30179657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
50 mg
Conditionnement:
1mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179657 5 mg 5mg
30179295 1 mg 1mg
30179352 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179657 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6344005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161814-49-9
Formule moléculaire C25 H35 N3 O6 S
Poids moléculaire (g/mol) 505.63
Synonyme N-[(1S,2R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-carbamic acid (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, tetrahydro-3-furanyl ester, [3S-[3R*(1R*,2S*)]]-, 141W94, APV, Agenerase, Amprenavir, Angenerase, KVX 478, Prozei, Samprenavir, VX 478, VX-478
Nom IUPAC [(3S)-oxolan-3-yl] N-[(2S,3R)-4-[(4-aminophényl)sulfonyl-(2-méthylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-phénylbutan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CCOC2)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Amprenavir
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H35N3O6S/c1-18(2)15-28(35(31,32)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(30)34-21-12-13-33-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,30)/t21-,23-,24+/m0/s1
Poids de la formule 505.2247